Needles, Spinocan®
Ago Spinocan®, 25, 88 mm, 0,50 mm, arancione
Codice catalogo BRAU4505905-01
Nome del fornitore: B. Braun
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Codice colore:arancione
- Ø:0,50 mm
- Gauge:25
- Descrizione:Ago Spinocan®
- Lunghezza:88 mm
- Seq:010