Needles, Spinocan®
Ago Spinocan®, 22, 75 mm, 0,70 mm, nero
Catalog # BRAU4507754-13
Supplier: B. Braun
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Codice colore:nero
- Ø:0,70 mm
- Gauge:22
- Descrizione:Ago Spinocan®
- Lunghezza:75 mm
- Seq:007