Needles, Spinocan®
Ago Spinocan®, 26, 88 mm, 0,45 mm, marrone
Codice catalogo BRAU4502906-01
Nome del fornitore: B. Braun
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Codice colore:marrone
- Ø:0,45 mm
- Gauge:26
- Descrizione:Ago Spinocan®
- Lunghezza:88 mm
- Seq:011