Needles, Spinocan®
Ago Spinocan®, 27, 88 mm, 0,40 mm, grigio
Catalog # BRAU4503902-01
Supplier: B. Braun
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Codice colore:grigio
- Ø:0,40 mm
- Gauge:27
- Descrizione:Ago Spinocan®
- Lunghezza:88 mm
- Seq:012