VWR®, Burette, rubinetto dritto
50 ml, 0,1 ml, 500 mm, 0,05 ± ml
Codice catalogo 612-4141
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Vetro borosilicato 3.3, classe AS.
- Striscia Schellbach, rubinetto in vetro
- Graduazioni in smalto blu a contrasto elevato
- Certificato di lotto incluso nella confezione
Certifications: A norma DIN EN ISO 385
Documents
Specifiche
- Capacità:50 ml
- Seq:03
- Divisione:0,1 ml
- Tolleranza:0,05 ± ml
- Lunghezza scala:500 mm