Shakers
Shaker and stand for thirty six Mojonnier tubes
Codice catalogo 614-0185
Nome del fornitore: GERBER FUNKE
Vai a
Product Details & Documents
Shakers for determining the fat content in milk according to Mojonnier's method. White PVC housing. Choice of models to accept 4, 6 or 36 Mojonnier extraction tubes. Units provide forceful, uniform and reproducible mixing.
- Timer, 0 to 15 min
- Produce 100 shakes per minute
- Model for 36 butyrometers is supplied with stand
Specifiche
- Descrizione:Shaker and stand for thirty six Mojonnier tubes
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Cork stopper for extraction tubes, Mojonnier`s methodCork stopper for extraction tubes, Mojonnier`s method614-0188Log in per disponibilità1 * 1 ST - 0.40 SFr.
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Extraction tubes, Mojonnier, with flattened bulbExtraction tubes, Mojonnier, with flattened bulb614-0187Log in per disponibilità1 * 1 ST - 23.40 SFr.
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Extraction tubes, Mojonnier, with rounded bulbExtraction tubes, Mojonnier, with rounded bulb614-0186Log in per disponibilità1 * 1 ST - 23.40 SFr.
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Stand, wooden, for 12 extraction tubes acc. to Mojonnier`s methodStand, wooden, for 12 extraction tubes acc. to Mojonnier`s method614-0189Log in per disponibilità1 * 1 ST - 85.60 SFr.