Racks for tubes, single use
16 mm, 120 (10×12), PS, 200×240×30 mm
Nome del fornitore: DELTALAB
Vai a
Product Details & Documents
Polystyrene, flexible, white
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Ø foro:16 mm
- N. di fori:120 (10×12)
- Materiale:PS
- Seq:02
- L×P×A:200×240×30 mm
- Cat. No.:DELT901407