Orders LinkContactUsLinkComponent
n-Eptano 95%
bottiglia in vetro, 1.000 mL
Codice catalogo H33987.AU
Infiammabile
Salute
Irritante
Ambiente
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
n-Eptano 95%
Codice catalogo H33987.AU
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  142-82-5
n-Eptano 95%
n-Eptano 95%
bottiglia in vetro, 1.000 mL
Numero CAS:  142-82-5
Price
SFr. 71.20
Log in per disponibilità
1 * 1.000 mL
Product Details & Documents
Purity: 95% CAS No.: 142-82-5 Molecular Formula: C7H16 Formula Weight: 100.21 Flash Point: -4°(25°F) Refractive Index: 1.3877 Odour: Petroleum-like Melting Point: -91° Boiling Point: 97-99° Beilstein Reference: 1730763 Merck Reference: 14,4659 UN No.: 1206 MDL No.: MFCD00009544
Sinonimi:  high purity solvents
  • Numero CAS:142-82-5
  • Formula:H₃C(CH₂)₅CH₃
  • Numero MDL:MFCD00009544
  • Molecular Weight:100.20 g/mol
  • IndexMerck:14,4659
  • Punto di ebollizione:97…99 °C
  • Punto di fusione:–91 °C
  • Densità:0,684
  • Punto di infiammabilità:–4 °C (25 °F)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:205-563-8
  • UN:1206
  • ADR:3,II
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    1.000 mL
Specifiche