Funnels, mini
outlet Ø 6 mm, 50 mm, 27 mm
Codice catalogo BOCH8856
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Mini funnel, made of 18/10 stainless steel.
- Excellent temperature resistance
- Good chemical resistance
- Easy to clean
Specifiche
- Ø esterno imbuto:27 mm
- Descrizione:outlet Ø 6 mm
- Lunghezza:50 mm