Orders LinkContactUsLinkComponent
Funnels, mini
outlet Ø 8 mm, 50 mm, 29 mm
Codice catalogo BOCH8857
Nome del fornitore:   BOCHEM
Funnels, mini
Codice catalogo BOCH8857
Nome del fornitore:  BOCHEM
Funnels, mini
Funnels, mini
outlet Ø 8 mm, 50 mm, 29 mm
Price
SFr. 6.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Mini funnel, made of 18/10 stainless steel.
  • Excellent temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Easy to clean
Specifiche
  • Ø esterno imbuto:
    29 mm
  • Descrizione:
    outlet Ø 8 mm
  • Lunghezza:
    50 mm