Funnels, mini
outlet Ø 10 mm, 50 mm, 31 mm
Codice catalogo BOCH8858
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Mini funnel, made of 18/10 stainless steel.
- Excellent temperature resistance
- Good chemical resistance
- Easy to clean
Specifiche
- Ø esterno imbuto:31 mm
- Descrizione:outlet Ø 10 mm
- Lunghezza:50 mm