Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision linen testers
Precision linen testers
Linen tester (H = 35 mm), 8×, 16 mm, 20×20 mm
Codice catalogo ESCH1272
Nome del fornitore:   ESCHENBACH OPTIK
Precision linen testers
Codice catalogo ESCH1272
Nome del fornitore:  ESCHENBACH OPTIK
Precision linen testers
Precision linen testers
Linen tester (H = 35 mm), 8×, 16 mm, 20×20 mm
Price
SFr. 42.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Linen tester with lateral scale.
  • Scale with millimeter graduations
  • For the requirements of technical applications
Specifiche
  • Ø:
    16 mm
  • Ingrandimento:
  • Descrizione:
    Linen tester (H = 35 mm)
  • Seq:
    02
  • L×P:
    20×20 mm