VWR® Basic, Camici, con Velcro
bianco, XXL
Codice catalogo 113-1992
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
I camici in SPP Basic VWR® sono realizzati in polipropilene non tessuto (SPP) resistente, leggero e traspirante che protegge da sporco e da alcune particelle secche in ambienti non pericolosi.
- Colletto con chiusura a scatto, maniche raglan, chiusura in VELCRO®, polsini in maglia, senza tasche
- Barriera protettiva primaria leggera e traspirante
Questi indumenti sono ideali per aree meno critiche o come indumenti per accedere agli spogliatoi. Vengono testati e prodotti in strutture con certificazione ISO. I lotti vengono controllati e convalidati tramite test di laboratori indipendenti.
Colour: White
Specifiche
- Taglia dell'abbigliamento:XXL
- Colore:bianco
- Cat. No.:113-1992
- Genere:Unisex
- Peso:48 g/m²
- Applicazioni per abiti:Cleanroom|Laboratory
- Tasche:senza tasche
- Tipo di chiusura:Con Velcro®