Storage Sacks
Approx. 500 bags/pack, 0,06 mm, 350×500 mm
Codice catalogo LAMA121
Nome del fornitore: LAMAPLAST
Vai a
Product Details & Documents
LDPE, neutral storage bags.
- With bottom weld
- Can be used for foodstuffs
Specifiche
- Descrizione:Approx. 500 bags/pack
- Dimensioni:350×500 mm
- Seq:05
- Spessore:0,06 mm