Orders LinkContactUsLinkComponent
Formammide
Formammide
bottiglia in vetro, 500 mL
Codice catalogo RC-120
Salute
Nome del fornitore:   G-Biosciences
Formammide
Codice catalogo RC-120
Nome del fornitore:  G-Biosciences
Numero CAS:  75-12-7
Formammide
Formammide
bottiglia in vetro, 500 mL
Numero CAS:  75-12-7
Price
SFr. 153.00
Log in per disponibilità
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Sinonimi:  Carbamaldehyde
  • Numero CAS:75-12-7
  • Formula:HCONH₂
  • Numero MDL:MFCD00007941
  • Molecular Weight:45.04 g/mol
  • IndexMerck:13,04261
  • Punto di ebollizione:210 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:2 °C
  • Densità:1,1334 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:79 °C
  • temperatura di conservazione:Refrigerata
  • EINECS:200-842-0
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    500 mL