Orders LinkContactUsLinkComponent
Ammonio solfato
Ammonio solfato
Glass bottle for solids, 1 kg
Codice catalogo RC-019
Nome del fornitore:   G-Biosciences
Ammonio solfato
Codice catalogo RC-019
Nome del fornitore:  G-Biosciences
Numero CAS:  7783-20-2
Ammonio solfato
Glass bottle for solids, 1 kg
Numero CAS:  7783-20-2
Price
100.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Sinonimi:  Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
  • Numero CAS:7783-20-2
  • Formula:(NH₄)₂SO₄
  • Numero MDL:MFCD00003391
  • Molecular Weight:132.14 g/mol
  • IndexMerck:13,00559
  • Punto di fusione:336…339 °C
  • Densità:1,78 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:231-984-1
  • REACH:01-2119455044-46
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    1 kg