VWR®, Imbuti Büchner
62 mm, 70 ml, 55 mm
Codice catalogo 511-0056
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
In porcellana smaltata bianca.
Per dischi filtranti in carta o membrana.
Specifiche
- Ø piastra:62 mm
- Capacità:70 ml
- Seq:04
- per Ø filtro:55 mm