VWR®, Imbuti Büchner
334 mm, 10000 ml, 320 mm
Codice catalogo 511-0075
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
In porcellana smaltata bianca.
Per dischi filtranti in carta o membrana.
Specifiche
- Ø piastra:334 mm
- Capacità:10000 ml
- Seq:13
- per Ø filtro:320 mm