VWR®, Imbuti Büchner
77 mm, 120 ml, 70 mm
Codice catalogo 511-0057
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
In porcellana smaltata bianca.
Per dischi filtranti in carta o membrana.
Specifiche
- Ø piastra:77 mm
- Capacità:120 ml
- Seq:05
- per Ø filtro:70 mm