VWR®, Imbuti Büchner
43 mm, 25 ml, 40 mm
Codice catalogo 511-0049
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
In porcellana smaltata bianca.
Per dischi filtranti in carta o membrana.
Specifiche
- Ø piastra:43 mm
- Capacità:25 ml
- per Ø filtro:40 mm