VWR®, Pestelli
42 mm, 175 mm
Codice catalogo 410-0122
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Porcellana.
- Superficie di macinazione non smaltata
- Manico smaltato
Certifications: A norma DIN 12906.
Documents
410-0122
Immagini 360
Specifiche
- Ø testa:42 mm
- Lunghezza:175 mm