VWR®, Pestelli
48 mm, 185 mm
Catalog # 410-0123
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Porcellana.
- Superficie di macinazione non smaltata
- Manico smaltato
Certifications: A norma DIN 12906.
Documents
410-0122
Images 360
Specifications
- Ø testa:48 mm
- Lunghezza:185 mm