VWR®, Pestelli
58 mm, 210 mm
Catalog # 410-0124
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Porcellana.
- Superficie di macinazione non smaltata
- Manico smaltato
Certifications: A norma DIN 12906.
Documents
410-0122
Images 360
Specifications
- Ø testa:58 mm
- Lunghezza:210 mm