VWR®, Pestelli
73 mm, 255 mm
410-0125
Porcellana.
- Superficie di macinazione non smaltata
- Manico smaltato
: A norma DIN 12906.
Documents
410-0122
Images 360
- Ø testa:73 mm
- Lunghezza:255 mm
- Cat. No.:410-0125