[EN]FILTER PFXi/PFX 0.5R,1.3Y,0.1N 1 * 1 pezzi
Codice catalogo TINT139592
Nome del fornitore: Lovibond Tintometer
[EN]FILTER PFXi/PFX 0.5R,1.3Y,0.1N 1 * 1 pezzi
Codice catalogo TINT139592
Nome del fornitore: Lovibond Tintometer
Frequently Bought Together
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
EDTA sale bisodico 0.01 mol/l (0.02 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Accessori per contacellule, EVE™
Nome del fornitore: NANOENTEK
VWR®, Salviette per il viso
Nome del fornitore: VWR Collection
Termomiscelatore, ThermoMixer® C
Nome del fornitore: EPPENDORF
Accessori per OxiTop® e OxiTop® Control
Nome del fornitore: WTW
VWR® SP100, Pipette capillare automatica, volume fisso
Nome del fornitore: VWR Collection
Accessories for Mettler balances
Nome del fornitore: Mettler - Toledo
Conductivity standards
Nome del fornitore: WTW
VWR® PH 20 pH Meter, Handheld
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR® pHenomenal® Supporto per elettrodi
Nome del fornitore: VWR Collection
Burette compatte automatiche secondo Dr. Schilling, Schellbach
Nome del fornitore: HIRSCHMANN
Elettrodi per pH, SenTix® PLUS
Nome del fornitore: WTW
Plastic cuvette for LICO
Nome del fornitore: Hach
Titration beakers
Nome del fornitore: Mettler - Toledo