VWR®, Rack per provette
rosso, 24 (3×8), 30 mm, 110×285,5×86,7 mm
Codice catalogo 212-0428
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
In nylon, fibra di vetro rinforzata
- Stampati in un unico pezzo
- Buona resistenza chimica e termica
- A 3 piani
- Ampie aree di etichettatura sulle superfici laterali
Documents
Specifiche
- per Ø provette:30 mm
- N. di fori:24 (3×8)
- Colore:rosso
- Seq:16
- L×P×A:110×285,5×86,7 mm