Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Rack per provette
VWR®, Rack per provette
giallo, 24 (3×8), 30 mm, 110×285,5×86,7 mm
Codice catalogo 212-0430
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR®, Rack per provette
Codice catalogo 212-0430
Nome del fornitore:  VWR Collection
VWR®, Rack per provette
VWR®, Rack per provette
giallo, 24 (3×8), 30 mm, 110×285,5×86,7 mm
Price
41.10 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
In nylon, fibra di vetro rinforzata
  • Stampati in un unico pezzo
  • Buona resistenza chimica e termica
  • A 3 piani
  • Ampie aree di etichettatura sulle superfici laterali
Specifiche
  • per Ø provette:
    30 mm
  • N. di fori:
    24 (3×8)
  • Colore:
    giallo
  • Seq:
    18
  • L×P×A:
    110×285,5×86,7 mm