VWR®, Rack per provette, PP
blu, 72 (6×12), 13 mm, 103,5×202×60 mm
Codice catalogo 212-0431
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
In PP
- Stampati in un unico pezzo
- Buona resistenza chimica e termica
- 3 piani con contenuti sempre ben visibili
- Ampie aree di etichettatura sulle superfici laterali
Documents
Specifiche
- per Ø provette:13 mm
- N. di fori:72 (6×12)
- Colore:blu
- Seq:01
- L×P×A:103,5×202×60 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



