Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Rack per provette, PP

VWR®, Rack per provette, PP

Magenta, 72 (6×12), 13 mm, 103,5×202×60 mm
Codice catalogo 212-0433
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR®, Rack per provette, PP
Codice catalogo 212-0433
Nome del fornitore:  VWR Collection
VWR®, Rack per provette, PP
VWR®, Rack per provette, PP

Magenta, 72 (6×12), 13 mm, 103,5×202×60 mm

Price
SFr. 14.10
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

In PP

  • Stampati in un unico pezzo
  • Buona resistenza chimica e termica
  • 3 piani con contenuti sempre ben visibili
  • Ampie aree di etichettatura sulle superfici laterali

Documents

Specifiche
  • per Ø provette:
    13 mm
  • N. di fori:
    72 (6×12)
  • Colore:
    Magenta
  • Seq:
    07
  • L×P×A:
    103,5×202×60 mm