Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Rack per provette, PP
VWR®, Rack per provette, PP
bianco, 72 (6×12), 13 mm, 103,5×202×60 mm
Catalog # 212-0434
Supplier:   VWR Collection
VWR®, Rack per provette, PP
Catalog # 212-0434
Supplier:  VWR Collection
VWR®, Rack per provette, PP
VWR®, Rack per provette, PP
bianco, 72 (6×12), 13 mm, 103,5×202×60 mm
Price
SFr. 14.10
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
In PP
  • Stampati in un unico pezzo
  • Buona resistenza chimica e termica
  • 3 piani con contenuti sempre ben visibili
  • Ampie aree di etichettatura sulle superfici laterali
Specifications
  • per Ø provette:
    13 mm
  • N. di fori:
    72 (6×12)
  • Colore:
    bianco
  • Seq:
    09
  • L×P×A:
    103,5×202×60 mm