VWR®, Rack per provette
bianco, 16 (4×4), 25 mm, 123,9×123,9×74 mm
Codice catalogo 212-0395
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
In nylon, fibra di vetro rinforzata
- Stampati in un unico pezzo
- Buona resistenza chimica e termica
- A 3 piani
- Ampie aree di etichettatura sulle superfici laterali
Specifiche
- per Ø provette:25 mm
- N. di fori:16 (4×4)
- Colore:bianco
- Seq:06
- L×P×A:123,9×123,9×74 mm