Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Rack per provette
VWR®, Rack per provette
verde, 36 (6×6), 13 mm, 106×106×57 mm
Codice catalogo 212-0383
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR®, Rack per provette
Codice catalogo 212-0383
Nome del fornitore:  VWR Collection
VWR®, Rack per provette
VWR®, Rack per provette
verde, 36 (6×6), 13 mm, 106×106×57 mm
Price
SFr. 30.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
In nylon, fibra di vetro rinforzata
  • Stampati in un unico pezzo
  • Buona resistenza chimica e termica
  • A 3 piani
  • Ampie aree di etichettatura sulle superfici laterali
Specifiche
  • per Ø provette:
    13 mm
  • N. di fori:
    36 (6×6)
  • Colore:
    verde
  • Seq:
    23
  • L×P×A:
    106×106×57 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.