Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Rack per provette
verde, 36 (6×6), 16 mm, 131×131×70 mm
  212-0387
VWR®, Rack per provette
  212-0387
VWR®, Rack per provette
VWR®, Rack per provette
verde, 36 (6×6), 16 mm, 131×131×70 mm
SFr. 30.00
1 * 1 ST
In nylon, fibra di vetro rinforzata
  • Stampati in un unico pezzo
  • Buona resistenza chimica e termica
  • A 3 piani
  • Ampie aree di etichettatura sulle superfici laterali
  • per Ø provette:
    16 mm
  • N. di fori:
    36 (6×6)
  • Colore:
    verde
  • Seq:
    27
  • L×P×A:
    131×131×70 mm