VWR®, Rack per provette
rosso, 36 (6×6), 16 mm, 131×131×70 mm
Codice catalogo 212-0388
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
In nylon, fibra di vetro rinforzata
- Stampati in un unico pezzo
- Buona resistenza chimica e termica
- A 3 piani
- Ampie aree di etichettatura sulle superfici laterali
Specifiche
- per Ø provette:16 mm
- N. di fori:36 (6×6)
- Colore:rosso
- Seq:28
- L×P×A:131×131×70 mm