VWR®, Rack per provette
bianco, 36 (6×6), 16 mm, 131×131×70 mm
Catalog # 212-0389
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
In nylon, fibra di vetro rinforzata
- Stampati in un unico pezzo
- Buona resistenza chimica e termica
- A 3 piani
- Ampie aree di etichettatura sulle superfici laterali
Specifications
- per Ø provette:16 mm
- N. di fori:36 (6×6)
- Colore:bianco
- Seq:29
- L×P×A:131×131×70 mm