VWR®, Rack per provette
blu, 20 (4×5), 20 mm, 130×105×84 mm
Codice catalogo 212-0390
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
In nylon, fibra di vetro rinforzata
- Stampati in un unico pezzo
- Buona resistenza chimica e termica
- A 3 piani
- Ampie aree di etichettatura sulle superfici laterali
Specifiche
- per Ø provette:20 mm
- N. di fori:20 (4×5)
- Colore:blu
- Seq:07
- L×P×A:130×105×84 mm