VWR®, Rack per provette
rosso, 72 (6×12), 16 mm, 127,3×250,6×73 mm
Codice catalogo 212-0410
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
In nylon, fibra di vetro rinforzata
- Stampati in un unico pezzo
- Buona resistenza chimica e termica
- A 3 piani
- Ampie aree di etichettatura sulle superfici laterali
Documents
Specifiche
- per Ø provette:16 mm
- N. di fori:72 (6×12)
- Colore:rosso
- Seq:58
- L×P×A:127,3×250,6×73 mm