VWR®, Rack per provette
blu, 36 (6×6), 13 mm, 106×106×57 mm
Codice catalogo 212-0382
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
In nylon, fibra di vetro rinforzata
- Stampati in un unico pezzo
- Buona resistenza chimica e termica
- A 3 piani
- Ampie aree di etichettatura sulle superfici laterali
Documents
Specifiche
- per Ø provette:13 mm
- N. di fori:36 (6×6)
- Colore:blu
- Seq:22
- L×P×A:106×106×57 mm