VWR®, Rack per provette
verde, 9 (3×3), 30 mm, 110,6×110,6×84,2 mm
Codice catalogo 212-0397
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
In nylon, fibra di vetro rinforzata
- Stampati in un unico pezzo
- Buona resistenza chimica e termica
- A 3 piani
- Ampie aree di etichettatura sulle superfici laterali
Specifiche
- per Ø provette:30 mm
- N. di fori:9 (3×3)
- Colore:verde
- Seq:02
- L×P×A:110,6×110,6×84,2 mm