VWR®, Rack per provette
rosso, 9 (3×3), 30 mm, 110,6×110,6×84,2 mm
Codice catalogo 212-0398
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
In nylon, fibra di vetro rinforzata
- Stampati in un unico pezzo
- Buona resistenza chimica e termica
- A 3 piani
- Ampie aree di etichettatura sulle superfici laterali
Documents
Specifiche
- per Ø provette:30 mm
- N. di fori:9 (3×3)
- Colore:rosso
- Seq:03
- L×P×A:110,6×110,6×84,2 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.