VWR®, Rack per provette
bianco, 9 (3×3), 30 mm, 110,6×110,6×84,2 mm
Catalog # 212-0399
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
In nylon, fibra di vetro rinforzata
- Stampati in un unico pezzo
- Buona resistenza chimica e termica
- A 3 piani
- Ampie aree di etichettatura sulle superfici laterali
Documents
Specifications
- per Ø provette:30 mm
- N. di fori:9 (3×3)
- Colore:bianco
- Seq:04
- L×P×A:110,6×110,6×84,2 mm