VWR®, Rack per provette
rosso, 72 (6×12), 13 mm, 103,5×202,5×60 mm
Catalog # 212-0404
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
In nylon, fibra di vetro rinforzata
- Stampati in un unico pezzo
- Buona resistenza chimica e termica
- A 3 piani
- Ampie aree di etichettatura sulle superfici laterali
Documents
Specifications
- per Ø provette:13 mm
- N. di fori:72 (6×12)
- Colore:rosso
- Seq:52
- L×P×A:103,5×202,5×60 mm