VWR®, Rack per provette
bianco, 72 (6×12), 13 mm, 103,5×202,5×60 mm
Codice catalogo 212-0405
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
In nylon, fibra di vetro rinforzata
- Stampati in un unico pezzo
- Buona resistenza chimica e termica
- A 3 piani
- Ampie aree di etichettatura sulle superfici laterali
Specifiche
- per Ø provette:13 mm
- N. di fori:72 (6×12)
- Colore:bianco
- Seq:53
- L×P×A:103,5×202,5×60 mm