Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Rack per provette
blu, 72 (6×12), 16 mm, 127,3×250,6×73 mm
  212-0407
VWR®, Rack per provette
  212-0407
VWR®, Rack per provette
VWR®, Rack per provette
blu, 72 (6×12), 16 mm, 127,3×250,6×73 mm
SFr. 37.10
1 * 1 ST
In nylon, fibra di vetro rinforzata
  • Stampati in un unico pezzo
  • Buona resistenza chimica e termica
  • A 3 piani
  • Ampie aree di etichettatura sulle superfici laterali
  • per Ø provette:
    16 mm
  • N. di fori:
    72 (6×12)
  • Colore:
    blu
  • Seq:
    55
  • L×P×A:
    127,3×250,6×73 mm