Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

VWR®, Rack per provette, PP

bianco, 72 (6×12), 16 mm, 127,3×250,6×73 mm
  212-0438
VWR®, Rack per provette, PP
  212-0438
VWR®, Rack per provette, PP
VWR®, Rack per provette, PP

bianco, 72 (6×12), 16 mm, 127,3×250,6×73 mm

 
SFr. 14.10
   
1 * 1 ST
 

In PP

  • Stampati in un unico pezzo
  • Buona resistenza chimica e termica
  • 3 piani con contenuti sempre ben visibili
  • Ampie aree di etichettatura sulle superfici laterali
 
  • per Ø provette:
    16 mm
  • N. di fori:
    72 (6×12)
  • Colore:
    bianco
  • Seq:
    10
  • L×P×A:
    127,3×250,6×73 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.