VWR®, Rack per provette
giallo, 72 (6×12), 16 mm, 127,3×250,6×73 mm
Catalog # 212-0412
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
In nylon, fibra di vetro rinforzata
- Stampati in un unico pezzo
- Buona resistenza chimica e termica
- A 3 piani
- Ampie aree di etichettatura sulle superfici laterali
Documents
Specifications
- per Ø provette:16 mm
- N. di fori:72 (6×12)
- Colore:giallo
- Seq:60
- L×P×A:127,3×250,6×73 mm