VWR®, Rack per provette
blu, 40 (4×10), 20 mm, 104×253,6×86,6 mm
Codice catalogo 212-0413
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
In nylon, fibra di vetro rinforzata
- Stampati in un unico pezzo
- Buona resistenza chimica e termica
- A 3 piani
- Ampie aree di etichettatura sulle superfici laterali
Documents
Specifiche
- per Ø provette:20 mm
- N. di fori:40 (4×10)
- Colore:blu
- Seq:32
- L×P×A:104×253,6×86,6 mm