Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Rack per provette
bianco, 40 (4×10), 20 mm, 104×253,6×86,6 mm
Catalog # 212-0417
Supplier:   VWR Collection
VWR®, Rack per provette
Catalog # 212-0417
Supplier:  VWR Collection
VWR®, Rack per provette
VWR®, Rack per provette
bianco, 40 (4×10), 20 mm, 104×253,6×86,6 mm
Price
37.10 SFr.
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
In nylon, fibra di vetro rinforzata
  • Stampati in un unico pezzo
  • Buona resistenza chimica e termica
  • A 3 piani
  • Ampie aree di etichettatura sulle superfici laterali
Specifications
  • per Ø provette:
    20 mm
  • N. di fori:
    40 (4×10)
  • Colore:
    bianco
  • Seq:
    36
  • L×P×A:
    104×253,6×86,6 mm