Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Rack per provette | Avantor
VWR®, Rack per provette
blu, 40 (4×10), 25 mm, 123×301×94,5 mm
Codice catalogo 212-0419
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR®, Rack per provette
Codice catalogo 212-0419
Nome del fornitore:  VWR Collection
VWR®, Rack per provette
VWR®, Rack per provette
blu, 40 (4×10), 25 mm, 123×301×94,5 mm
Price
41.10 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
In nylon, fibra di vetro rinforzata
  • Stampati in un unico pezzo
  • Buona resistenza chimica e termica
  • A 3 piani
  • Ampie aree di etichettatura sulle superfici laterali
Specifiche
  • per Ø provette:
    25 mm
  • N. di fori:
    40 (4×10)
  • Colore:
    blu
  • Seq:
    38
  • L×P×A:
    123×301×94,5 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..