VWR®, Rack per provette
arancione, 40 (4×10), 25 mm, 123×301×94,5 mm
Codice catalogo 212-0421
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
In nylon, fibra di vetro rinforzata
- Stampati in un unico pezzo
- Buona resistenza chimica e termica
- A 3 piani
- Ampie aree di etichettatura sulle superfici laterali
Documents
Specifiche
- per Ø provette:25 mm
- N. di fori:40 (4×10)
- Colore:arancione
- Seq:40
- L×P×A:123×301×94,5 mm